Kluczowe dokumenty
198994
Sodium 3-methyl-2-oxobutyrate
95%
Synonim(y):
α-Ketoisovaleric acid sodium salt, 2-Keto-3-methylbutyric acid sodium salt, 3-Methyl-2-oxobutanoic acid sodium salt, 3-Methyl-2-oxobutyric acid sodium salt, Ketovaline sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 14
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
220-230 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
ketone
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Na+].CC(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Klucz InChI
WIQBZDCJCRFGKA-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
198994-25G | 4061838762931 |
198994-5G | 4061838762948 |