Merck
328782
Sigma-Aldrich
Methyl 2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutyrate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COC(OH)(CH3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
tw
74-76 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
ketone
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)(O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(7)6(2,9)5(8)10-3/h9H,1-3H3
Klucz InChI
LNOXHAVSBXMUOI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl 2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutyrate may be used in chemical synthesis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)