Merck
464422
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid sodium salt hydrate
≥95%
Synonim(y):
Sodium 2-Ketobutyrate Hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5COCO2Na · xH2O
Masa cząsteczkowa:
124.07 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
zanieczyszczenia
<5% corresponding acid
mp
210 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.[Na+].CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
PVLJVKQSCAHPPR-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
2-Ketobutyric acid sodium salt hydrate is widely used in organic synthesis as a valuable building block for the preparation bioactive compounds. It is also used as a precursor to synthesize alanine, which is an important amino acid.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)