Kluczowe dokumenty
N21804
3-Nitrophenylhydrazine hydrochloride
98%
Synonim(y):
(3-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(3-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Nitrophenylhydrazine monohydrochloride, m-Nitrophenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
210 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.NNc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2.ClH/c7-8-5-2-1-3-6(4-5)9(10)11;/h1-4,8H,7H2;1H
Klucz InChI
BKOYKMLGFFASBG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
<li><strong>Środek derywatyzacyjny w chemii analitycznej:</strong> Chlorowodorek 3-Nitrofenylohydrazyny jest stosowany jako środek derywatyzacyjny do oznaczania kwasu gamma-hydroksymasłowego w próbkach biologicznych zakażonych wirusem Herpes Simplex typu 1, z wykorzystaniem technik LC-MRM-MS, zapewniając zwiększone możliwości wykrywania w toksykologii sądowej i klinicznej (Osinaga et al., 2022).</li>
<li><strong>Analiza pozostałości w preparatach farmaceutycznych:</strong> Związek ten jest również stosowany do ilościowej analizy pozostałości 4-nitrobenzaldehydu w chloramfenikolu i jego preparatach farmaceutycznych, wykorzystując HPLC z detekcją UV/Vis po derywatyzacji 3-nitrofenylohydrazyną, oferując niezawodną metodę zapewnienia czystości i bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych (Luo et al., 2018).</li>
<li><strong>Aplikacja kryminalistyczna w analizie rozkładu:</strong> Używana do derywatyzacji próbek krwi pobranych podczas autopsji sądowej (Matoba et al., 2022).</li>
</ul>
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?