Kluczowe dokumenty
198978
3-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt
≥98%
Synonim(y):
2-Keto-3-methylvaleric acid sodium salt, 3-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt, Ketoisoleucine sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Formularz
powder
mp
204-206 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
[Na+].CCC(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Klucz InChI
SMDJDLCNOXJGKC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?