Key Documents
125199
3-Chloropropanesulfonyl chloride
98%
Synonim(y):
γ-Chloropropanesulfonyl chloride, 1-Chloro-3-propanesulfonyl chloride, 3-Chloro-1-propanesulfonyl chloride, 3-Chloro-n-propanesulfonyl chloride, 3-Chloropropylsulfonyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.489 (lit.)
tw
70 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.456 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H6Cl2O2S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
Klucz InChI
GPKDGVXBXQTHRY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?