Merck
178934
Sigma-Aldrich
Boron trichloride solution
1.0 M in methylene chloride
Synonim(y):
Chlorek boru, Trichloroboran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
29.72 psi ( 55 °C)
9.05 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
stężenie
1.0 M in methylene chloride
gęstość
1.326 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
Klucz InChI
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Boron trichloride is a boron halide. It participates in the hydroboration of alkenes. It forms strongly polarized donor-acceptor complexes with trimethyl- and triethylsilyl triflate. Boron trichloride assisted reaction between acid chlorides and alkynyltrifluoroborate salts have been reported to form ynones.
Boron trichloride solution is used as a Lewis acid catalyst in the synthesis of BN-phenanthrenes.
Zastosowanie
Boron trichloride may be used in the synthesis of Cl-BODIPYs (BODIPY - Boron-dipyrromethene) and tris(dimethylamino)borane. It may be used in the synthesis of sceptrins and nakamuric acid.
For preparing methyl esters of fatty acids and for transesterification of triglycerides.
Opakowanie
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Organometallic chemistry. 21. Silyl trifluoromethanesulfonate (triflate)-boron trichloride (tribromide) complexes.
Olah GA, et al.
Organometallics, 3(9), 1337-1340 (1984)
Hydroboration with boron halides and trialkylsilanes.
Soundararajan R and Matteson DS.
The Journal of Organic Chemistry, 55(8), 2274-2275 (1990)
Metal-Free Synthesis of Ynones from Acyl Chlorides and Potassium Alkynyltrifluoroborate Salts.
Taylor C and Bolshan Y.
Organic Letters, 16(2), 488-491 (2013)
Bis (pinacolato) diboron.
Ishiyama T, et al.
Organometallic Syntheses, 77, 176-185 (2000)
Xiaolei Wang et al.
Organic chemistry frontiers : an international journal of organic chemistry, 2(8), 978-984 (2015-09-04)
Sceptrins and nakamuric acid are structurally unique antibiotics isolated from marine sponges. Recent studies suggest that the biosynthesis of these dimeric pyrrole-imidazole alkaloids involves a single-electron transfer (SET)-promoted [2+2] cycloaddition to form their cyclobutane core skeletons. We describe herein the