Kluczowe dokumenty
348325
Boron trichloride solution
1.0 M in heptane
Synonim(y):
Chlorek boru, Trichloroboran
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
stężenie
1.0 M in heptane
gęstość
0.74 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
Klucz InChI
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Boron trichloride, a Lewis acid, is a general reagent for the cleavage of a wide range of ether and acetal protecting groups.
- It is a useful reagent to directly convert aromatic aldehydes to the corresponding gem-dichlorides.
- It can also be used in the transmetallation reaction with less nucleophilic reagents such as tin and zirconium organometallic compounds to synthesize a variety of organoboranes.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?