Kluczowe dokumenty
345458
Boron trichloride solution
1.0 M in p-xylene
Synonim(y):
Chlorek boru, Trichloroboran
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.03 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 12.7 °C)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
stężenie
1.0 M in p-xylene
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
Klucz InChI
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?