Merck
678732
Sigma-Aldrich
Boron trichloride solution
1.0 M in toluene
Synonim(y):
Chlorek boru, Trichloroboran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in toluene
gęstość
0.909 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
Klucz InChI
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trójchlorek boru (BCl3) jest halogenkiem boru zwykle stosowanym jako odczynnik w syntezie organicznej do rozszczepiania wiązań C-O w eterach.
Zastosowanie
Trójchlorek boru (BCl3) może być stosowany jako reagent w przygotowaniu polimeru związanego z borazyną [BLP-10(Cl)] poprzez rozkład termiczny z benzydyną do przechowywania i oczyszczania gazu.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-2.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-18.9 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Conversion of aromatic aldehydes to gem-dichlorides using boron trichloride. A new highly efficient method for preparing dichloroarylmethanes.
Kabalka G W and Wu Z
Tetrahedron Letters, 41(5), 579-581 (2000)
Guillaume Reinisch et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(18), 4786-4797 (2011-04-16)
We report on a theoretical study of the gas-phase decomposition of boron trichloride in the presence of hydrogen radicals using ab initio energetic calculations coupled to TST, RRKM, and VTST-VRC kinetic calculations. In particular, we present an addition-elimination mechanism (BCl(3)
Stéphanie Desvergnes et al.
Organic letters, 10(14), 2967-2970 (2008-06-24)
A general method to prepare a new class of carbohydrate-derived, enantiomerically pure polyhydroxypyrroline N-oxides from their alkoxy (protected) derivatives is presented. Boron trichloride is shown to cleave efficiently benzyl ethers and ketals without affecting the imine N-oxide functionality of nitrones.
Stephen Sproules et al.
Inorganic chemistry, 50(10), 4503-4514 (2011-04-19)
Sky-blue Tp*WOCl(2) has been synthesized from the high-yielding reaction of Tp*WO(2)Cl with boron trichloride in refluxing toluene. Dark-red Tp*WOI(2) was prepared via thermal decarbonylation followed by aerial oxidation of Tp*WI(CO)(3) in acetonitrile. From these precursors, an extensive series of mononuclear
Lei Zhang et al.
Journal of combinatorial chemistry, 8(3), 361-367 (2006-05-09)
A novel and efficient microwave-assisted, BCl(3) mediated coupling reaction to synthesize o-(hydroxyaryl)(aryl)methanone structures from phenols and acyl chlorides is described. This reaction was further incorporated into a two-step synthesis of biologically interesting xanthones.