Merck
339059
Sigma-Aldrich
Barium acetylacetonate hydrate
Synonim(y):
Ba(acac)2, Barium 2,4-pentanedionate
About This Item
Wzór liniowy:
Ba(C5H7O2)2 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
335.54 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
crystalline powder
powder or crystals
skład
Ba, ≥30.0% gravimetric
przydatność reakcji
core: barium
ciąg SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ba]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ba.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
Klucz InChI
HYRVTHFPMWHAEG-SUKNRPLKSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)