Merck
401684
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetylacetonate
technical grade
Synonim(y):
2,4-Pentanedione lead(II) derivative
About This Item
Wzór liniowy:
Pb(C5H7O2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.42
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: lead
reagent type: catalyst
mp
141-144 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[PbH2]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pb/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Klucz InChI
UNNUWSQNTAFLDC-FDGPNNRMSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
401684-5G4061833322949
401684-25G