Merck
364649
Sigma-Aldrich
tert-Butylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
tert-butylochloromagnez, Chlorek t-butylo-magnezowy, Chloro(1,1-dimetyloetylo)magnez
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CMgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.87
Beilstein:
3535403
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
0.931 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
tert-Butylmagnesium chloride, an organomagnesium compound, is commonly known as Grignard reagent. It is a powerful carbon nucleophile mainly used for C-C bond formation.
Zastosowanie
tert-Butylmagnesium chloride (1.0 M in THF) has been used in the preparation of tert-butylsulfinyl chloride.
It can be used in:
  • Grignard metathesis reaction of 2,5-dibromo-3-hexylthiophene to form 2-bromo-5-magnesiobromo-3-hexylthiophene.
  • A key step for the asymmetric synthesis of sulfinyl transfer agents using cinchona alkaloids quinine and quinidine as chiral auxiliaries.
Inne uwagi
Storage below 25°C may cause formation of crystalline magnesium salts. Moving container to a warm location and ocassional gentle swirling should redissolve the solid.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organic Chemistry, 542-542 (2008)
New general sulfinylating process for asymmetric synthesis of enantiopure sulfinates and sulfoxides.
Lu B Z, et al.
Organic Letters, 7(8), 1465-1468 (2005)
Facile synthesis of end-functionalized regioregular poly (3-alkylthiophene) s via modified Grignard metathesis reaction.
Jeffries-El M, et al.
Macromolecules, 38(25), 10346-10352 (2005)
"Tert-butylsulfonyl (Bus), a new protecting group for amines"
Sun P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(24), 8604-8608 (1997)