Merck
776270
Sigma-Aldrich
n-Propylmagnesium chloride solution
greener alternative
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonim(y):
Propylmagnesium chloride solution
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.85
Beilstein:
3600246
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solution
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
gęstość
0.896 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CCC[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h1,3H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt, 1,0 M w 2-metylotetrahydrofuranie, jest zgodny z zasadami Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze, Wykorzystanie odnawialnych surowców i Bezpieczniejsza chemia w celu zapobiegania wypadkom.
Zastosowanie
Odczynnik Grignarda w bardziej ekologicznym rozpuszczalniku, 2-metylotetrahydrofuranie (2-MeTHF)
2-metylotetrahydrofuran (2-MeTHF): Pochodzący z biomasy rozpuszczalnik o szerokim zastosowaniu w chemii organicznej
Opakowanie
Butelka 2124 o pojemności 25 ml jest zalecana do jednorazowego użytku. Wielokrotne przebicia prawdopodobnie spowodują zmniejszenie wydajności produktu.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)