Merck
479683
Sigma-Aldrich
Isobutylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Synonim(y):
2-Methylpropylmagnesium chloride, Chloro(2-methylpropyl)magnesium, Chloroisobutylmagnesium
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.87
Beilstein:
3535133
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
2.0 M in THF
tw
65-67 °C
gęstość
0.967 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
YUPZOKFCNKSJTR-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup