Kluczowe dokumenty
439681
Sodium iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Sodium monoiodide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
gęstość pary
>1 (vs air)
linia produktu
AnhydroBeads™
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
beads
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
661 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
439681-25G | 4061832246253 |
439681-5G | 4061832985916 |