Kluczowe dokumenty
229881
Sodium bromide
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Sól bromkowa sodu, Trójbromek trisodu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 806 °C)
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
crystalline
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
755 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A catalyst to synthesize tetrahydrobenzo[b]pyrans via three-component cyclocondensation of aryl aldehydes, alkyl nitriles, and dimedone under solvent-free and microwave-assisted reactions.
- A precursor to synthesize bromomethylated γ-lactones via an electrochemical process.
- A sodium bromide bath to prepare small Ag nanocubes with sharp edges.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S313890-1EA | |
229881-10G | 4061838138477 |
229881-100G | 4061838782175 |