Kluczowe dokumenty
1.06363
Supelco
Bromek sodu
for inorganic trace analysis, 99.995 Suprapur®
Synonim(y):
Sód Bromo
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BrNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-599-9
NACRES:
NA.21
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.3 hPa ( 806 °C)
Próba
99.995%
siła działania
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
rozpuszczalność
946 g/L
gęstość
3.2 g/cm3 at 25 °C
gęstość nasypowa
1750 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Czystość (metaliczna): ≥ 99,995 %
Oznaczenie (argentometryczne): ≥ 99.0 %
Fosforan (PO₄) (jako P): ≤ 10 ppm
Siarczan (SO₄) (jako S): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
Ba (Bar): ≤ 5,0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.10 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0,010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.050 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potas): ≤ 10 ppm
La (Lantan): ≤ 0.010 ppm
Li (Lit): ≤ 0.1 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.05 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.050 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.05 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubid): ≤ 5 ppm
Sc (Skand): ≤ 0,010 ppm
Sm (Samar): ≤ 0,010 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.05 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,05 ppm
Y (Itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,05 ppm
Informacje prawne
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1