klasa czystości
ACS reagent
agency
suitable for EPA 300
ciśnienie pary
1 mmHg ( 806 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
powder, crystals or granules
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.8 (25 °C, 5%)
mp
755 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
ślady anionów
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.1%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?