Merck
383112
Sigma-Aldrich
Sodium iodide
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Wzór liniowy:
NaI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
~1 hPa ( 767 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
chunks or granules
crystalline powder
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.002% N compounds
≤0.01% insolubles
pH
6.0-9.0 (25 °C, 5%)
mp
661 °C (lit.)
ślady anionów
Cl- and Br-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sodium iodide is a water soluble iodide salt.
Zastosowanie
Sodium iodide was used as a component in the preparation of Mayer′s hematoxylin stain solution.
It may be used in the following processes:
  • Precursor in the polymerization of butyl acrylate.
  • Chaotropic agent in the extraction of DNA.
  • Deprotecting agent in the removal of N-tert-butyloxycarbonyl group in amino acids.
  • Water-soluble fluorescence quenching reagent.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Poly(propyleneimine) Dendrimers as pH-Sensitive Controlled-Release Systems.
Pistolis G, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 5(5), 1440-1444 (1999)
Use of sodium iodide as the precursor to the control agent in ab initio emulsion polymerization.
Tonnar J and Lacroix-Desmazes P.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 120(7), 1314-1317 (2008)
Oxidative stress in the aging rat heart is reversed by dietary supplementation with (R)-a-lipoic acid.
Suh JH, et al.
Faseb Journal, 15(3), 700-706 (2001)
Isolation and characterization of mesenchymal stem cells.
Odabas SA, et al.
Bone Marrow and Stem Cell Transplantation., 1109, 47-63 (2014)
Sodium iodide as a novel, neutral and facile deprotecting reagent of N-tert-butyloxycarbonyl groups in peptide chemistry.
Ham J, et al. et al.
Protein and peptide letters, 5(5), 257-258 (1998)