Kluczowe dokumenty
229911
Sodium iodide
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Monojodek sodu, Sól sodowa kwasu jodowodorowego
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable (MS-laser desorption/ionization (LDI-MS))
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
661 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?