Merck
217638
Sigma-Aldrich
Sodium iodide
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
NaI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
reagent
gęstość pary
>1 (vs air)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
<1.0% water
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
661 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble(lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium iodide is an ionic compound that can be prepared by treating sodium hydroxide or sodium carbonate with hydriodic acid. It is a versatile reagent used as an iodide source in organic synthesis.
Zastosowanie
Sodium iodide can be used as a catalyst :
  • To synthesize α-alkoxylated ketones.
  • For N-tert-butoxy carbonylation of amines.
It can also be used as a reagent for the conversion of aryl amines to aryl iodides.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 648-648 (1994)
Synthetic methods and reactions. 62. Transformations with chlorotrimethylsilane/sodium iodide, a convenient in situ iodotrimethylsilane reagent.
Olah GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44(8), 1247-1251 (1979)
The Chesapeake Bay Institute technique for the Winkler dissolved oxygen method.
Carpenter JH.
Limnology and Oceanography, 10(1), 141-143 (1965)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 999-999 (1994)
Caroline Serrano-Nascimento et al.
Molecular and cellular endocrinology, 349(2), 154-161 (2011-10-18)
Iodide excess acutely downregulates NIS mRNA expression, as already demonstrated. PCCl3 cells treated or not with NaI, NaI+NaClO(4) or NaI+Methimazole, for 30 min to 24 h, were used to further explore how iodide reduces NIS gene expression. NIS mRNA expression