Kluczowe dokumenty
202401
Poly(ethylene glycol)
average Mn 600, hydroxyl, waxy solid
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol), average Mn 600, waxy solid (moist)
Formularz
waxy solid (moist)
masa cząsteczkowa
Mn 570-630
average Mn 600
współczynnik refrakcji
n20/D 1.467
lepkość
10.5 cSt(210 °F)(lit.)
mp
20-25 °C (lit.)
gęstość
1.128 g/mL at 25 °C
Ω-koniec
hydroxyl
α-koniec
hydroxyl
ciąg SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
525.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
273.90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Noble-Metal Nanostructures with Controlled Morphologies