Kluczowe dokumenty
341525
4-Amino-3,5-di-2-pyridyl-4H-1,2,4-triazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
mp
182-184 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nn1c(nnc1-c2ccccn2)-c3ccccn3
InChI
1S/C12H10N6/c13-18-11(9-5-1-3-7-14-9)16-17-12(18)10-6-2-4-8-15-10/h1-8H,13H2
Klucz InChI
VHRKXLULSZZZQT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4-Amino-3,5-di-2-pirydylo-4H-1,2,4-triazol reaguje z siarczanem żelaza(II) i pentacyjanidonitrozyloferratem(II) lub heksacyjanidoplatynianem(IV) dając jednowymiarowe związki spin-crossover żelaza(II). 4-amino-3,5-di-2-pirydylo-4H-1,2,4-triazol (abpt) reaguje z CoCl2-6H2Oi KSCN dając jednojądrowy kompleks o nazwie [CoSCN(abpt)] i dwuwymiarowy nieorganiczny szkielet koordynacyjnyK2[Co3(OH)2(SO4)3(H2O)2].
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Hydrothermal Synthesis and Crystal Structure of 2D K2[Co3(OH)2(SO4)3 (H2O)2] Coordination Polymer with the In-Situ Formation of SO4 (2-).
Chen Z-Y and Peng M-X.
Chinese Journal of Inorganic Chemistry / Wu Ji Hua Xue Xue Bao, 23(12)2007, 2091-2096 null
Radovan Herchel et al.
Inorganic chemistry, 50(24), 12390-12392 (2011-11-22)
The reactions of iron(II) sulfate, 4-amino-3,5-di-2-pyridyl-4H-1,2,4-triazole (abpt), and pentacyanidonitrosylferrate(II) or hexacyanidoplatinate(IV) resulted in the formation of one-dimensional iron(II) spin-crossover compounds [Fe(abpt)(2)(μ-Fe(CN)(5)(NO))](n) (1) and [Fe(abpt)(2)(μ-Pt(CN)(6))](n) (2) with the spin-transition critical temperature near or above room temperature accompanied by thermochromism. Furthermore, it
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
341525-5G | 4061826754191 |
341525-1G |