Merck
325732
Sigma-Aldrich
Holmium(III) nitrate pentahydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Holmium(3+) Trinitrate Pentahydrate, Nitric acid Holmium(3+) Salt Pentahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Ho(NO3)3 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: holmium
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.[Ho+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ho.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
Klucz InChI
BJUGWWDCFYEYOA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ho(NO3)3 may be used as a precursor during the synthesis of GdVO4:Ln3+/Yb3+ (Ln3+ = Er3+, Ho3+, Tm3+, Tm3+/Ho3+/Er3+) by chemical co-precipitation technique. It may be used to prepare poly[[tetraaquadi-μ5-fumarato-μ4-fumaratodiholmium(III)] trihydrate].
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multicolor upconversion luminescence of GdVO4:Ln3+/Yb3+ (Ln3+ = Ho3+, Er3+, Tm3+, Ho3+/Er3+/Tm3+) nanorods
Gavrilovic TV, et al.
Dyes and Pigments, 126(1-7) (2016)
Poly [[tetraaquadi-?5-fumarato-?4-fumarato-diholmium (III)] trihydrate].
Rahahlia N, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(5), m1266-m1268 (2007)
Produkty
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.