Kluczowe dokumenty
746371
Sodium iodide
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
anhydrous
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
>1 (vs air)
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
zanieczyszczenia
≤0.002% N compounds
≤0.01% insolubles
pH
6.0-9.0 (25 °C, 5%)
mp
661 °C (lit.)
ślady anionów
Cl- and Br-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- NaI-AlCl3 is used as a dehydrating agent in the Beckmann rearrangement of ketoximes to anilides.
- NaI-cerium chloride supported on silica gel is used as a catalyst for the synthesis of 2,3-dihydro-1H-1,5-benzodiazepines by the reaction of o-phenylenediamines and ketones.
- NaI-dichlorodimethylsilane catalytic system is used for the reduction of diarylmethanols to corresponding diarylmethanes.
Cechy i korzyści
- Increased efficiency – Eliminates time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Eliminates tools of force used to break up clumps
- Ecology – Reduces waste as it does not stick to the packaging
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured Quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.