Merck
292737
Sigma-Aldrich
Cetyltrimethylammonium chloride solution
25 wt. % in H2O
Synonim(y):
Hexadecyltrimethylammonium chloride solution
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15N(Cl)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.00
Beilstein:
3657974
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
25 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3778
gęstość
0.968 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
WOWHHFRSBJGXCM-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cetyltrimethylammonium chloride (CTAC) is a cationic surfactant that can be used in the synthesis of mesoporous molecular sieves and micelle complexes. It can also be used as a dispersant to prevent aggregation of nanoparticles.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The surface tension of aqueous solutions of cetyltrimethylammonium cationic surfactants in presence of bromide and chloride counterions.
Para G, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 261(1-3), 65-73 (2005)
Overgrowth of mesoporous MCM-41 on faujasite.
Kloetstra K R, et al.
Microporous Mater., 6(5-6), 287-293 (1996)
A non-enzymatic sensor based on Au@ Ag nanoparticles with good stability for sensitive detection of H2O2
Li Z, et al.
New. J. Chem., 40(3), 2115-2120 (2016)
Growth of cetyltrimethylammonium chloride and acetate micelles with counterion concentration.
Ranganathan R, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 214(2), 238-242 (1999)
Lin Wang et al.
Journal of hazardous materials, 244-245, 681-688 (2012-11-28)
Photocatalytic reduction of aqueous Cr(VI) was successfully achieved on nanostructured SnIn(4)S(8). The SnIn(4)S(8) particles with flower-like nanostructure were synthesized via a facile solvothermal method. UV-vis diffuse reflectance spectra (DRS) indicated that the SnIn(4)S(8) particles had strong absorption in visible region
Global Trade Item Number
SKUGTIN
292737-25ML4061826594629
292737-500ML4061826594636