Kluczowe dokumenty
CDS003485
methyldodecylbenzyl trimethyl ammonium chloride
AldrichCPR
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
ciąg SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCc1ccc(C[N+](C)(C)C)c(C)c1
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-17-18-23(21(2)19-22)20-24(3,4)5;/h17-19H,6-16,20H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
CBZFWTHJISVKQG-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)