Kluczowe dokumenty
P3786
Potassium phosphate dibasic
ACS reagent, ≥98%
Synonim(y):
Dipotassium hydrogenphosphate, Dipotassium phosphate, sec.-Potassium phosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for SM 5210
Próba
≥98%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.01% Insoluble matter
strata
≤1.0% loss on drying, 105°C
pH
8.5-9.6 (25 °C, 5% in solution)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?