Kluczowe dokumenty
P0662
Potassium phosphate monobasic
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 300
suitable for SM 5210
Próba
≥99.0%
Formularz
powder or crystals
metody
tissue culture: suitable
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble matter
strata
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5%)
pKa (25°C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
bp
>450 °C
mp
252.6 °C (lit.)
gęstość
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
ciąg SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?