Kluczowe dokumenty
S9390
Sodium phosphate dibasic heptahydrate
ACS reagent, 98.0-102.0%
Synonim(y):
Disodium hydrogen phosphate heptahydrate, Disodium phosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
4.9 (vs air)
Próba
98.0-102.0%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
pH
8.7-9.3 (25 °C, 5% in solution)
gęstość
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?