Kluczowe dokumenty
431478
Sodium phosphate dibasic heptahydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Disodium hydrogen phosphate heptahydrate, Disodium phosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
gęstość pary
4.9 (vs air)
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
8.7-9.3
gęstość
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
grupa funkcyjna
phosphate
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?