Kluczowe dokumenty
8210-OP
Millipore
Sodium Phosphate
OmniPur® Grade, >= 98.0%
Synonim(y):
Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Disodium hydrogen phosphate heptahydrate, Disodium phosphate
About This Item
Wzór liniowy:
Na2HPO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
gęstość pary
4.9 (vs air)
Poziom jakości
Formularz
crystalline powder (Fine)
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
gęstość
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Warunki transportu
ambient
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Molecular biology grade.
Specifications:
Arsenic (As): 0.0005% max
Assay: 98.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Moisture (H2O): 43-50%
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
pH (5%, water): 8.7-9.3
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): 0.005% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3