8290-OP
Sodium Phosphate
OmniPur® Grade, 98.0-102.0%
Synonim(y):
Sodium phosphate monobasic monohydrate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Formularz
crystalline powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
Warunki transportu
ambient
ciąg SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: 98.0-102.0%
Chloride (Cl): 0.0005% max
DNase: None detected
Heavy metals (ICP-OES): 0.001% max
Insoluble matter: 0.01% max
Iron (Fe): 0.001% max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
pH (5%, water): 4.1-4.5
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): 0.003% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Ostrzeżenie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1