Kluczowe dokumenty
1.06360
SAFC
Sodium bromide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Sodium bromide, Bromo sodium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BrNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-599-9
agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.3 hPa ( 806 °C)
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
solid
metody
API processing | salt formation: suitable
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
rozpuszczalność
946 g/L
gęstość
3.2 g/cm3 at 25 °C
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Sodium bromide is a mineral salt with diverse pharmaceutical applications, especially in veterinary medicine.
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1