Kluczowe dokumenty
M5005
Manganese(II) chloride tetrahydrate
BioReagent, suitable for insect cell culture
Synonim(y):
MnCl2.4H2O, Tetrahydrat chlorku manganu, Wodzian chlorku manganu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
linia produktu
BioReagent
Próba
≥99% (by AgNO3, titration)
metody
cell culture | insect: suitable
mp
58 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
- as trace element in the fungal complete medium
- as a supplement in the culture medium for cochlear organotypic culture
- to determine its in vivo antiviral activity against herpes simplex virus-1 (HSV-1), vesicular stomatitis virus (VSV) and vaccinia virus in mice
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?