Kluczowe dokumenty
529680
Manganese(II) chloride hydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Wodzian chlorku manganu
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
przydatność reakcji
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
122 °C (lit.)
gęstość
1.913 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
BXRRQHBNBXJZBQ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?