Kluczowe dokumenty
480967
Sodium molybdate dihydrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Molybdic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: molybdenum
pH
7-10.5 (25 °C, 5% in water)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
gęstość
2.37 g/mL at 25 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.015%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
Klucz InChI
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Prepare the modified Luria broth for growing Methylobacterium extorquens AM1 cells.
- Prepare shuttle-like barium molybdate (BaMoO4) microstructures under microwave conditions.
- Synthesize nickel-molybdenum-zinc (NiMoZn) electrode.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?