Kluczowe dokumenty
307491
Zinc sulfate monohydrate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
ZnSO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.47
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
rozpuszczalność
water: soluble(lit.)
ciąg SMILES
O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
- Wytwarzanie i charakterystyka wytłaczanych na gorąco nanokompozytów na bazie monohydratu siarczanu cynku i Soluplus...: Niniejsze badanie szczegółowo opisuje przygotowanie i charakterystykę nanokompozytów z wykorzystaniem monohydratu siarczanu cynku i Soluplus poprzez wytłaczanie na gorąco. Badania podkreślają potencjalne zastosowania tych nanokompozytów w zwiększaniu biodostępności związków farmaceutycznych (Lee et al., 2017).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
High yield synthesis and characterization of aqueous stable zinc oxide nanocrystals using various precursors.
Swati G, et al.
J. Alloy Compounds, 571, 1-5 (2013)
Perry DL.
Handbook of Inorganic Compounds, 457-457 (1995)
Jiří Plíšek et al.
Journal of separation science, 36(23), 3702-3708 (2013-10-15)
Biomarkers, 25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 , are important indicators of the vitamin D general status and are monitored in several pathophysiological disorders, such as osteoporosis, diabetes, heart disease, etc. A novel ultra-HPLC with MS/MS methodology for the analysis of