Kluczowe dokumenty
M7634
Manganese(II) sulfate monohydrate
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
powder
pH
3-3.5 (20 °C, 50 g/L)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Klucz InChI
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.