Merck
221376
Sigma-Aldrich
Zinc sulfate heptahydrate
ACS reagent, 99%
About This Item
Wzór liniowy:
ZnSO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.56
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
99%
99.0-103.0% (ACS specification)
klasa czystości:
ACS reagent
Formularz:
crystals or chunks
rozpuszczalność:
water: soluble 965 g/L at 20 °C
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for SM 5210
Próba
99%
99.0-103.0% (ACS specification)
Formularz
crystals or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zinc
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
pH
4.4-6.0 (25 °C, 5%)
rozpuszczalność
water: soluble 965 g/L at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.002%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤3 ppm
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.003%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Zinc sulfate heptahydrate may be used to prepare:
  • Zinc tris(thiourea) sulphate (ZTS), a semiorganic nonlinear optic (NLO) material that may be useful in laser fusion experiments and in second-harmonic-generation (SHG) devices.
  • Highly pure zinc oxide nanostructures via a precipitation method for use in catalytic reactions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Growth of zinc thiourea sulfate (ZTS) single crystals:: a potential semiorganic NLO material.
Ushasree PM, et al.
Journal of Crystal Growth, 197(1), 216-220 (1999)
Synthesis, characterization and optical properties of zinc oxide nanoparticles.
Kumar SS, et al.
International Nano Letters, 3(1), 1-1 (2013)
J F Nijsen et al.
Biomaterials, 22(22), 3073-3081 (2001-09-29)
Holmium-loaded PLLA microspheres are useful systems in radioembolization therapy of liver metastases because of their low density, biodegradability and favourable radiation characteristics. Neutron activated Ho-loaded microspheres showed a surprisingly low release of the relatively small holmium complex. In this paper
Nucleation Kinetics, Growth and Characterization Studies of a Diamagnetic Crystal-Zinc Sulphate Heptahydrate (ZSHH).
Kanagadurai R, et al.
Journal of Chemistry, 6(3), 871-879 (2009)
Organic solvents compromise performance of internal standard (ascomycin) in proficiency testing of mass spectrometry-based assays for tacrolimus.
Kimberly L Napoli
Clinical chemistry, 52(4), 765-766 (2006-04-06)