Kluczowe dokumenty
209198
Copper(II) sulfate pentahydrate
ACS reagent, ≥98.0%
Synonim(y):
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
7.3 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥98.0%
98.0-102.0% (ACS specification)
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: catalyst
core: copper
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.005%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- In acetylation of alcohols and phenols in the presence of acetic anhydride.
- To synthesize various ynamides via intramolecular coupling of amides with alkynyl bromides.
It can also be used as a template in the synthesis of copper(II) ion-imprinted polymers using vinylpyridine and methacrylic acid as functional monomers. This polymer is used to quantify Cu2+ ion by using flame atomic absorption spectroscopy.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?