Kluczowe dokumenty
204986
Zinc sulfate heptahydrate
≥99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Heptahydrat siarczanu cynku(II)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
agency
suitable for SM 5210
Próba
≥99.95% trace metals basis
Formularz
powder, crystals or chunks
zanieczyszczenia
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
rozpuszczalność
H2O: 965 g/L at 20 °C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- As an electrolyte for rechargeable hybrid aqueous batteries.
- As a precursor to synthesize ZnO nanoparticles.
- As a cathodic corrosion inhibitor in batteries.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.