Merck
429449
Sigma-Aldrich
Manganese(II) chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Manganese dichloride, Sacchite
About This Item
Wzór liniowy:
MnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
linia produktu
AnhydroBeads
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
beads
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
652 °C (lit.)
gęstość
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Chlorek manganu(II) jest solą nieorganiczną rozpuszczalną w wodzie. Występuje w kilku uwodnionych postaciach, w tym w stanie bezwodnym, dwuwodzianu (MnCl2.2H2O) i tetrahydratu (MnCl24H2O). Jest on wykorzystywany w produkcji baterii suchych ogniw oraz jako prekursor innych związków manganu. Dodatkowo, chlorek manganu(II) jest również wykorzystywany w syntezie związków manganoorganicznych i stosowany jako katalizator w różnych reakcjach organicznych.
Zastosowanie
Chlorek manganu(II) może być stosowany jako:
  • Prekursor w przygotowaniu powlekanych tlenkiem manganu naturalnych sferycznych materiałów grafitowych, które są wykorzystywane do poprawy wydajności elektrochemicznej materiałów grafitowych, dzięki czemu nadają się do zastosowań w bateriach i superkondensatorach.
  • Kluczowy składnik w przygotowaniu folii kompozytowych z polialkoholu winylowego/chlorku manganu, które znajdują potencjalne zastosowanie w takich obszarach jak czujniki, urządzenia do magazynowania energii i elastyczna elektronika ze względu na ich ulepszone właściwości optyczne, mechaniczne i termiczne.
  • Prekursor w syntezie nanokryształów perowskitu CsPbCl3 domieszkowanych Mn w celu poprawy ich właściwości optycznych i wydajności kwantowej, które są niezbędne do ich zastosowania w poprawie wydajności ogniw słonecznych.
  • Katalizator transferowego odwodornienia glicerolu do kwasu mlekowego.
Informacje prawne
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isaac A Adedara et al.
Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS), 39, 21-29 (2016-12-03)
Despite the fact that most environmental exposures to metals do not occur in isolation, the combined effects of metal mixtures on brain-pituitary-gonadal axis are poorly known. The present study investigated the impacts of co-exposure to arsenic (As) and manganese (Mn)
Bingxing Zhang et al.
Nature communications, 10(1), 2980-2980 (2019-07-07)
Developing highly efficient electrocatalysts based on cheap and earth-abundant metals for CO2 reduction is of great importance. Here we demonstrate that the electrocatalytic activity of manganese-based heterogeneous catalyst can be significantly improved through halogen and nitrogen dual-coordination to modulate the
Abbati, G.L. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 1430-1430 (1998)
Tang, J. et al.
Tetrahedron, 55, 1893-1893 (1999)
Marta Sidoryk-Wegrzynowicz et al.
Journal of neurochemistry, 122(4), 856-867 (2012-06-20)
Manganese (Mn) has been implicated in the impairment of the glutamate-glutamine cycling (GGC) by deregulation of Glu and glutamine (Gln) turnover in astrocytes. Here, we have examined possible mechanisms involved in the Mn(II)-mediated disruption of Glu turnover, including those related
Produkty
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.