Kluczowe dokumenty
244589
Manganese(II) chloride
powder and chunks, ≥99% trace metals basis
Synonim(y):
Manganese dichloride, Sacchite
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
≥99% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤10000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
652 °C (lit.)
gęstość
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a precursor to synthesize manganese oxide nanoparticles.
- To fabricate Mn(ll) coordinated polyaniline electrodes for supercapacitors.
- To prepare thermally activated high anodic capability MOFs for Li-ion batteries.
- As a starting material to synthesize polymer composite films withenhanced optical properties.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods