Kluczowe dokumenty
221279
Manganese(II) chloride tetrahydrate
ACS reagent, ≥98%
Synonim(y):
Manganous chloride tetrahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥98%
98.0-101.0% (ACS specification)
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
3.5-6.0 (25 °C, 5%)
mp
58 °C (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
ciąg SMILES
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?