Kluczowe dokumenty
M8054
Manganese(II) chloride tetrahydrate
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Manganese chloride hydrate, Manganese chloride tetrahydrate, MnCl2.4H2O
About This Item
Polecane produkty
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Poziom jakości
Próba
98.0-101.0% dry basis
Formularz
flakes
mp
58 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?