Merck
223646
Sigma-Aldrich
Manganese(II) bromide
98%
Synonim(y):
Bromek manganu, Dibromomangan
About This Item
Wzór liniowy:
MnBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.75
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
98%
Formularz
powder and chunks
gęstość
4.385 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Mn]Br
InChI
1S/2BrH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
RJYMRRJVDRJMJW-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Bromek manganu(II) jest związkiem jonowym rozpuszczalnym w wodzie i rozpuszczalnikach polarnych. Może być stosowany w bateriach wielokrotnego ładowania, w szczególności w przepływowych bateriach redoks, ze względu na jego zdolność do efektywnego magazynowania i uwalniania energii elektrycznej. Dodatkowo, jest on również stosowany w barwnikowych ogniwach słonecznych jako elektrolit ułatwiający konwersję światła w energię elektryczną. W przepływowych ogniwach paliwowych MnBr2 służy jako elektrolit, który ułatwia konwersję energii chemicznej w energię elektryczną.
Zastosowanie
Bromek manganu(II) może być stosowany jako
  • Kluczowy składnik rozwoju wysoce wydajnych fosforyzujących diod emitujących zielone światło (PHOLED).
  • Sól prekursorowa w syntezie organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych na bazie bromku manganu(II) do wysokowydajnych urządzeń optoelektronicznych, szczególnie w obszarach zielonych diod elektroluminescencyjnych i fotodetektorów UV.
  • Kluczowy składnik w syntezie magnetycznych polaronowych i bipolaronowych ekscytonów w domieszkowanym Mn (II) (TDMP) PbBr4: Badanie bada ferromagnetyzm w półprzewodnikach domieszkowanych Mn i podkreśla szczególne właściwości elektroniczne bromków ołowiu domieszkowanych Mn (Huang i in., 2022).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)