Merck
439738
Sigma-Aldrich
Manganese(II) iodide
anhydrous, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Dijodek manganu, Jodek manganu
About This Item
Wzór liniowy:
MnI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.75
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder or crystals (or flakes)
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
80 °C (dec.) (lit.)
gęstość
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Mn]I
InChI
1S/2HI.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
QWYFOIJABGVEFP-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
439738-10G
439738-2G4061833323298