Merck
400777
Sigma-Aldrich
Nickel(II) iodide
powder
Synonim(y):
Nickel diiodide, Nickel iodide, Nickelous iodide
About This Item
Wzór liniowy:
NiI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.50
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
73.1-89.0% iodine (I) basis (silver nitrate titration)
Formularz:
powder
Próba
73.1-89.0% iodine (I) basis (silver nitrate titration)
Poziom jakości
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
mp
797 °C (lit.)
gęstość
5.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
I[Ni]I
InChI
1S/2HI.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Machrouhi, F. Namy, J-L.
Tetrahedron Letters, 40, 1315-1315 (1999)